Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Haemophilus influenzae Tipo b ATCC™ 10211™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Brand: Thermo Scientific™ R4603810
Additional Details : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Description
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco asas por paquete.
Specifications
10211TM* | |
Culti-Loops | |
Cultivo exigente | |
5 asas/paquete |
Haemophilus influenzae Tipo b ATCC™ 10211™; beta-lactamasa negativa | |
Culti-Loop | |
Control de calidad cualitativo | |
AMC 36A1 [572] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.