Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4606000
194.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24281" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
14028TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilos gramnegativos | |
5 asas/paquete |
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™ | |
Organismo para control de calidad Culti-Loops | |
Control de calidad cualitativo | |
CDC 6516-60 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
206245 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | R4606000 |
222222 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | R4606000 |
175138 | Certificado de análisis | 20/11/2024 | R4606000 |
160523 | Certificado de análisis | 05/09/2024 | R4606000 |
155850 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | R4606000 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.