Learn More
Fisherbrand™ Matraces de cultivo
Cultive sus tejidos con el matraz de cultivo celular Erlenmeyer de vidrio Fisherbrand™ con cuello acanalado. Se ha diseñado para mantener la uniformidad, la salud celular y la reproducibilidad con la superficie y las opciones auxiliares que busca en un matraz de cultivo de tejidos.
28.70€ - 77.45€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Estilo de cuello | Acanalado |
Forma | Cónico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11532283
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
28.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11542283
|
Fisherbrand™
|
500 mL |
35.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11552283
|
Fisherbrand™
|
1000 mL |
42.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11562283
|
Fisherbrand™
|
2000 mL |
77.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cuello acanalado
- Para células adherentes o en suspensión
- Su tapón de 1/3 de vuelta permite el funcionamiento con una sola mano
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Acanalado | |
Cónico |