Learn More
Gibco™ Medio de expresión ExpiCHO™
Medio sin material de origen animal y sin proteínas, fabricado según las GMP, con definición química y sin suero, diseñado de manera específica para el crecimiento a alta densidad y la transfección de células de ovario de hámster chino (CHO) adaptadas al crecimiento en suspensión
Marca: Gibco™ A2910002
2409.75 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
Descripción
- Apoya el crecimiento de cultivos de células CHO en suspensión a densidades superiores a 2 x 107 células por ml, con una viabilidad celular de > 95 %
- Utiliza un medio de cultivo de suspensión sin suero compatible con la transfección que permite una elevada eficacia de transfección del > 90 % con el reactivo de transfección de CHO ExpiFectamine™
- Facilita la transfección transitoria de células CHO en suspensión a una densidad de 6 x 106 células por ml
- Facilita la expresión mantenida y al alto nivel de cultivos transfectados transitoriamente de alta densidad, lo que permite obtener rendimientos de hasta 3 g por l de proteína recombinante
- Favorece el crecimiento y la transfección de células CHO en formatos de cultivo desde < 1 ml en placas multipocillos a > 10 l en biorreactores de sobremesa
- No contiene rojo de fenol
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: en un lugar oscuro, entre 2 y 8 °C Condiciones de envío: ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin rojo fenol | |
ExpiCHO™ | |
Temperatura ambiente |
CHO-S, adaptada SFM | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio de expresión de CHO | |
GlutaMAX | |
Frasco | |
6 x 1 L |