Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo con tapón de ventilación de dos posiciones
Descripción
Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 14 ml |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Envase | Bolsa de 1, caja de 750 |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | No |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Mostrar más |