Learn More
Cumeno, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 85.30€
Identificadores de productos químicos
CAS | 98-82-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H12 |
Peso molecular (g/mol) | 120.19 |
Número MDL | MFCD00008881 |
Clave InChI | RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano |
PubChem CID | 7406 |
ChEBI | CHEBI:34656 |
Nombre IUPAC | cumeno |
SMILES | CC(C)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10417380
|
Thermo Scientific Acros
181010010 |
1 L | Frasco de vidrio | N/A | |||||
10114300
|
Thermo Scientific Acros
181010025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
85.30€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
98-82-8 | |
120.19 | |
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N | |
7406 | |
cumeno |
C9H12 | |
MFCD00008881 | |
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano | |
CHEBI:34656 | |
CC(C)C1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
Cumene | |
98-82-8 | |
Incolora | |
152.0°C to 154.0°C | |
Auténtico | |
C9H12 | |
1.4905 to 1.4925 | |
05, 393 | |
0.862 | |
Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone | |
CC(C)C1=CC=CC=C1 | |
120.19 | |
CHEBI:34656 | |
120.19 | |
Pure |
99% | |
-96.0°C | |
0.8620g/mL | |
31°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH(CH3)2 | |
MFCD00008881 | |
15, 2607 | |
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano | |
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N | |
cumeno | |
7406 | |
0.79 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
NO inducir el vómito.
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-704-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GR8575000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only