Learn More
Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler
Constructed of stainless steel and for sampling liquids and suspensions. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler enables discrete samples to be easily taken from a height within the product.
321.00€ - 675.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11930018
|
Sampling Systems™
5030A-1000 |
100 mL | 55 mm | 1000 mm |
335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11920018
|
Sampling Systems™
5030A-600 |
100 mL | 55 mm | 600 mm |
321.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11935437
|
Sampling Systems™
5030J-1000 |
500 mL | 80 mm | 1000 mm |
660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11945437
|
Sampling Systems™
5030J-1500 |
500 mL | 80 mm | 1500 mm |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- 316L Stainless Steel Construction
- Single point liquid sampler
Especificaciones
Tomamuestras de líquidos | |
Acero inoxidable |