Learn More
Cupferrón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10474121
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-20-6
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00078422
Clave InChI NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
PubChem CID 2724103
Nombre IUPAC azanio; amida de N-óxido-N-fenilnitroso
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupferron
Punto de fusión 150.0°C to 155.0°C
Residuos de ignición 0.05% max
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4N(ONH4)NO
Cantidad 100 g
Beilstein 16,I,395
Índice Merck 15,2612
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cupferron
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.