Learn More
Sulfato cúprico, anhidro, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15597924 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15597924 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15597924
Marca: Avantor J.T.Baker 185001
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupric Sulfate
Nombre de nota Anhydrous
CAS 7758-98-7
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CuO4S
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
Peso molecular (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.60kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.