Learn More
Curcumina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Curcumin is used for boron quantification. It inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase. It acts as a dietary supplement and is used in pharmaceutical industry. It acts as a food coloring agent and acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La curcumina se utiliza para la cuantificación de boro. Inhibe la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa. Actúa como suplemento dietético y se utiliza en la industria farmacéutica. Actúa como agente colorante de alimentos y aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en acetona, dimetilsufóxido, etanol y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La curcumina se utiliza para la cuantificación de boro. Inhibe la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa. Actúa como suplemento dietético y se utiliza en la industria farmacéutica. Actúa como agente colorante de alimentos y aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en acetona, dimetilsufóxido, etanol y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Curcumin |
Nombre de nota | from Turmeric rhizome |
Punto de fusión | 170°C to 175°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.95 |
Notas del porcentaje del ensayo | (contenido total de curcuminoides) |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 2306965 |
Índice Merck | 14,2673 |
Información de solubilidad | Soluble in acetone,dimethylsufoxide,ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.39 |