Learn More
Curcumol, MedChemExpress
Código de producto. 16421308
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16421308
Marca: Medchem Express HYN0104
MedChemExpress Curcumol ((-)-Curcumol), a bioactive sesquiterpenoid, possesses numerous pharmacological activities like anticancer, antimicrobial, antifungal, antiviral, and antiinflammatory. Curcumol is a potent inducer of apoptosis in numerous cancer cells via targeting key signaling pathways as MAPK/ERK, PI3K/Akt and NF-κB which are generally deregulated in several cancers.
Curcumol ((-)-Curcumol), a bioactive sesquiterpenoid, possesses numerous pharmacological activities like anticancer, antimicrobial, antifungal, antiviral, and antiinflammatory. Curcumol is a potent inducer of apoptosis in numerous cancer cells via targeting key signaling pathways as MAPK/ERK, PI3K/Akt and NF-κB which are generally deregulated in several cancers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Curcumol
Forma física Solid
CAS 4871-97-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo (-)-Curcumol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
SMILES O[C@@]1(C2)[C@H](C(C)C)C[C@]3(O1)[C@@H](C)CC[C@@]3([H])C2=C
Peso molecular (g/mol) 236.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.35
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.