Learn More
Micronova™ Fundas y herramienta CurtainCleaner™
Un conjunto de fregona de acero inoxidable accionada por resorte que funciona con fundas de poliéster de punto para limpiar y desinfectar fácilmente las cortinas de tiras de salas limpias sujetando la parte superior y deslizándose hacia abajo, limpiando así eficazmente ambos lados a la vez.
Marca: Micronova™ CCSC-612
Descripción
The Micronova CurtainCleaner™ Tool, with attached handle, provides a simple, effective method to clean cleanroom strip curtains, without the need for a ladder or stool. The 48-inch (120 cm) electropolished stainless steel handle includes a durable stainless steel frame with dual 12-inch bar clamps. With the addition of a choice of slipcovers, the tool effectively clamps the curtain at the top and slides down to apply or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at the same time. Covers are available in smooth 100% knit polyester, with two thickness options.
- Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
- Cleans both sides of strip curtain at the same time
- Electropolished stainless steel handle and frame
- 48-inch handle with dual 12-inch bar clamps
- Covers fit over two 12-inch bar clamps
- NovaPoly, 100% smooth knit polyester slipcovers for excellent disinfectant dispersal
- Launderable for re-use
- Autoclavable
Información de órdenes
El mango se vende por separado (n.º decat. 10-041-766A).
Especificaciones
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in) | |
Blanco | |
No estéril | |
Autoclavable | |
2 in | |
Reusable | |
Thick Sponge | |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam |
Funda de mopa | |
12 in | |
30.5 cm | |
5.1 cm | |
Chemicals | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. | |
Limpieza y desinfección de cortinas de tiras |