Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga más vendida Cushion Trax™
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
150 cm
300 cm
2286 cm
Anchura (métrico):
60 cm
91 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alfombrilla antifatiga más vendida con ventajas ergonómicas derivadas de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor compuesta por una superficie superior de largo desgaste laminada en una base de vinilo microcelular resistente para una máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones
- El patrón de la placa de diamante proporciona tracción al mismo tiempo que permite girar fácilmente
- El diseño y la composición del material hacen que esta sea la solución de mate más versátil para aliviar la fatiga tanto en posiciones de trabajo estáticas como dinámicas
- Resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181
- Probado y certificado por el Instituto Nacional de Seguridad de Suelos (NFSI)
- Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
- Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
- Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | PVC en base de vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |