Learn More
Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Oligonucleótidos |
| Longitud (métrico) | 1,524 m |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de purificación | Desalado |
| Etiqueta o tinte | 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
| Primer | Etiquetado/sin etiquetado con fluorescente 5' |
| Cantidad | 80,000 picomoles⁄each |