Learn More
Applied Biosystems™ Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Código de producto. 15557240 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Tamaño de la unidad:
10000 picomoles
300000 picomoles
80000 picomoles
Código de producto. 15557240
Marca: Applied Biosystems™ 4304979
Di-repetidos sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados y cola
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales. Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ y PET™. Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR. Los oligonucleótidos están desalados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Di-repetido con o sin etiquetado con 5' personalizado + cola, 10 000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, elección de las escalas suministradas. Estos productos se pueden utilizar en diversas aplicaciones
Tipo de producto Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado + cola
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Cantidad 10.000 pmol
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR
Formulario Se suministra en solución o seco