Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
Descripción
Los mimetizadores miARN son ARN de doble cadena pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación de la actividad del miARN. Utilice nuestro constructor de flujo de trabajo miARN GeneAssist™ para diseñar tanto mimetizadores como inhibidores para cualquier secuencia miARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Mimetizador de miARN mirVana™ definido por el cliente, 20 nmol; los mimetizadores de miRNA son ARN bicatenarios pequeños modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional de miARN mediante la regulación al alza de la actividad de miARN. |
| Tipo de producto | Mimetizador de miARN mirVana™ definido por el cliente |
| Cantidad | 20 nmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.