Learn More
Invitrogen™ Custom Primer, Plate
Custom Primer, Plate
Marca: Invitrogen™ 10629178
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
Pida varios oligonucleótidos de ADN personalizados en formato de placa seleccionando formatos de 96 o 384 pocillos. Solo tiene que descargar la plantilla Excel de 96 pocillos o la plantilla Excel de 384 pocillos, introducir la información de la secuencia y la ubicación de la placa, y cargarla en el formato adecuado.Especificaciones
Cromatografía de fase normal o inversa, HPLC o PAGE | |
Primer de placas personalizado | |
HPLC |
Cebador de placas personalizado, 200 nmol, purificado por cromatografía de fase normal o inversa, HPLC o PAGE, utilizado para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificación de 3' y 5' | |
200 nmol | |
Diseñe un oligonucleótido de ADN personalizado con cualquiera de diversas modificaciones de 3' y 5' |