Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 nmol
1 umol
20 nmol
40 nmol
missing translation for 'unitSize'
100 nanomoles
20 nanomoles
40 nanomoles
cada uno
Description
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | ARNip personalizado, 20 nmol, pureza para CY3, ARNi es la mejor manera de reducir expresión génica para estudiar la función de proteínas en una amplia gama de tipos de células. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado. |
| Tipo de producto | ARNip personalizado |
| Pureza | CY3 |
| Cantidad | 20 nmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction