missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Gene Expression Assay, VIC
GREENER_CHOICE

Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays, VIC, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.

Marca:  Applied Biosystems™ 4448509

279.48 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15829854

  • 548.00€ / 750 reacciones

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Los ensayos de expresión génica personalizados TaqMan constan de un par de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (VIC) en el extremo 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.

Las características incluyen:
Fácil de usar: simplemente añada ADNc y mezcla maestra y realice el PCRq; las curvas de fusión no son necesarias.
Específico: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB y que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son MGB, lo que mejora la especificidad del ensayo.
Sensible: los ensayos TaqMan son perfectos para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes.
Preciso: identifica pequeños cambios en el pliegue con alta precisión de cuantificación.
Química de PCRq TaqMan de referencia: los ensayos TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática de Thermo Fisher Scientific para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para variantes genéticas con homología de secuencia alta.
Perfecto para multiplexing: combine un ensayo etiquetado con FAM y un ensayo etiquetado con VIC para crear un ensayo doble para dos genes diana diferentes en el mismo pocillo de PCRq.
Secuencias proporcionadas: con cada expresión génica TaqMan personalizada que diseñe y pida

Tiempo aproximado de envío
Se fabrica a medida: 4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa

Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia. Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional. No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional. Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación. Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).

Almacenar (a entre -15 °C y -25 °C.

)
PCR etiquetada
Ensayo de expresión génica
Temperatura ambiente
750 reactions
Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
TaqMan™
750 reacciones
20X
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Special Offers