Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075789 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Modificación del cebador 5':
FAM, NED, TET, VIC
Cantidad:
20,000 pmol Scale
50,000 pmol Scale
Escala de 6000 pmol
Tamaño de la unidad:
50000 picomoles
cada uno
Código de producto. Modificación del cebador 5' Cantidad unitSize
12005030 FAM, NED, TET, VIC Escala de 6000 pmol cada uno
15502423 FAM, NED, TET, VIC 50,000 pmol Scale 50000 picomoles
13243744 FAM, NED, TET, VIC 20,000 pmol Scale cada uno
3 options
Código de producto. 12005030
Marca: Applied Biosystems™ 4316034
Sonda TaqMan™ personalizada
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Las sondas TaqMan™ personalizadas son cebadores con doble etiqueta adecuados para su uso en cualquier aplicación de PCR en tiempo real. Incorporan un colorante marcador 5' y un supresor 3' no fluorescente/uniones al surco menor (MGB). Elija entre FAM™, VIC™, TET™ y NED™ como marcadores. Las sondas están purificadas por HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modificación del cebador 3' MGB-NFQ
Modificación del cebador 5' FAM, NED, TET, VIC
Formulario Líquido
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Características ecológicas Embalaje sostenible
Modificación de sonda interna Ninguno
Etiqueta o tinte FAM, VIC, NED, TET
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Sonda TaqMan
Método de purificación HPLC
Grado de pureza o calidad HPLC
Cantidad Escala de 6000 pmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)