Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10368785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
Tipo de producto:
TAMRA Probe
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10368785 50,000 pmol TAMRA Probe cada uno
12688323 20,000 pmol TAMRA Probe cada uno
11529436 6,000 pmol TAMRA Probe cada uno
3 options
Código de producto. 10368785
Marca: Applied Biosystems™ 450003
Sonda TaqMan™ personalizada
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' TAMRA™ nonfluorescent quencher. Choose among FAM™, VIC™, ABY™, and JUN™ as 3' reporters. Probes are HPLC-purified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modificación del cebador 3' TAMRA
Modificación del cebador 5' FAM, TET, VIC
Contenido y almacenamiento 1 tube containing a dual-labeled probe in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Formulario Liquid or Dried Down
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Características ecológicas Embalaje sostenible
Modificación de sonda interna None
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto TAMRA Probe
Método de purificación HPLC
Grado de pureza o calidad HPLC
Cantidad 50,000 pmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)