Learn More
Tocris Bioscience™ CW 008
PKA signaling activator; promotes osteogenesis from hMSCs
Marca:  Tocris Bioscience™ 5495/10
Encompass
Código de producto. 15766886
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
CW 008 is a cAMP/PKA/CREB pathway activator. Promotes osteogenic differentiation of human bone marrow-derived MSCs in vitro. Increases bone mass and bone volume density in ovariectomized mice.
Especificaciones
Especificaciones
4-Fluoro-N-[5-fluoro-6-(5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]benzamide
1134613-19-6