Learn More
Invitrogen™ Cy3™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1
Control negativo #1 etiquetado con colorante Anti-miR™ Cy3™
Marca: Invitrogen™ AM17011
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Inhibidor de ARNmi sintético etiquetado con colorante Invitrogen™ Cy™3 para el análisis funcional de ARNmi. Se suministra en cantidad de 5 nmol, purificado y listo para transfeccionar. Los inhibidores Invitrogen™ Anti-miR™ miARN son ácidos nucleicos monocatenarios modificados químicamente diseñados para unirse e inhibir específicamente las moléculas endógenas de microARN (miARN). Estos inhibidores listos para su uso pueden introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para los ARNip. El control negativo #1 etiquetado con colorante Anti-miR™ Cy™3 es una molécula mimetizadora de miARN de secuencia aleatoria que se ha sometido a numerosas pruebas con líneas de células y tejidos humanos y se ha validado que no produce efectos identificables en la función conocida del miARN. Se utiliza para supervisar la eficacia de la transfección en experimentos de transfección utilizando inhibidores de miARN Anti-miR. La etiqueta fluorescente permite la observación directa de la captación celular, la distribución y la localización del control. La molécula está etiquetada en su extremo 5' y tiene la misma secuencia de oligonucleótidos que el control negativo inhibidor de miARN Anti-miR™ (SKU n.º AM17010).Productos accesorios:
También están disponibles los inhibidores de miARN Anti-miR™ (SKU n.º AM17000 y n.º AM17001). Para seleccionar su secuencia y orden de miARN, por favor visite GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. Hay disponibles controles negativos etiquetados con colorante Anti-miR™ FAM™ (SKU #AM17012). El kit de inicio de miARN Pre-Mir™ (SKU n.º AM1540) se puede utilizar para optimizar la transfección de los precursores de miARN Pre-Mir™.
Especificaciones
El miARN anti-Mir™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. | |
Inhibidor de miARN | |
Análisis de ARN sin codificación y Mirna | |
Ambion™, Anti-miR™, Cy™3 | |
5 nmol |
Control negativo | |
Humano, ratón, rata | |
Cy3 | |
Inhibidor de miARN | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.