Learn More
Invitrogen™ Cy3™ Dye-Labeled Pre-miR Negative Control #1
Control negativo #1 etiquetado con colorante Pre-miR Cy3™
Marca: Invitrogen™ AM17120
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Imitación de ARNmi sintético etiquetado con colorante Invitrogen™ Cy™3 para el análisis funcional de ARNmi. Se suministra 5 nmol.Las moléculas precursoras de miARN Invitrogen™ Pre-miR™ son pequeñas moléculas de ARN bicatenario, modificadas químicamente y diseñadas para imitar miARN maduros endógenos. Este mimetizador de miARN listo para usar puede introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para ARNip. Permiten el estudio detallado de los efectos biológicos del miARN a través de experimentos de ganancia de funciones. El control negativo #1 etiquetado con colorante Cy™3 Pre-miR™ es una molécula de secuencia aleatoria Pre-miR™ que se ha sometido a numerosas pruebas con estirpes de células y tejidos humanos y se ha validado para no producir efectos identificables en la función conocida del ARNmi. Es ideal para controlar la eficacia de la transfección, ya que la etiqueta fluorescente permite la observación directa de la captación, distribución y localización celular del control. La etiqueta está en el extremo 5' de la molécula, y la secuencia de oligonucleótidos es la misma que la del control negativo de la molécula precursora de ARNmi Pre-miR™ (SKU #AM17110). NOTA: Los precursores de miARN Pre-miR™ no son construcciones de horquilla y no deben confundirse con los premiARN.
Especificaciones
El miARN pre-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. | |
Control negativo | |
Análisis de ARN sin codificación y Mirna | |
Ambion™, Cy™3, Pre-miR™ | |
HPLC | |
Hielo seco |
Tubo | |
miARN Mimic | |
Cy3 | |
Inhibidor de miARN | |
5 nmol |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.