Learn More
SPEX CertiPrep™ Muestra de control de calidad de cianuro y fenol
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
:
Muestra de control de calidad de las aguas residuales de cianuro y fenol
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Muestra de control de calidad de las aguas residuales de cianuro y fenol |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Envase | Vial |
| Requisitos de almacenamiento | Ambiente |
| Producción | 2 l después de la dilución |