Learn More
Macherey-Nagel™ Cyano Phases Polygosil™
195.00€ - 1755.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Técnica | Columnas para HPLC |
Tipo | Fases de CN Polygosil |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10669371
|
Macherey-Nagel™
711390.100 |
100 g | 10 μm |
1490.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10164691
|
Macherey-Nagel™
711390.10 |
10 g | 10 μm |
195.00€
10 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10576121
|
Macherey-Nagel™
711380.100 |
100 g | 5 μm |
1755.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10002791
|
Macherey-Nagel™
711380.10 |
10 g | 5 μm |
210.00€
10 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
60 Å | |
Columnas para HPLC | |
Fases de CN Polygosil |