Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cianocobalamina, 96 % Código de producto.: 10420651
Thermo Scientific Chemicals Cianocobalamina, 96 %
Código de producto. 10420651
500 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10420651
Marca: Thermo Scientific Chemicals 405925000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-19-9
Fórmula molecular C63H88CoN14O14P
Peso molecular (g/mol) 1355.38
Número MDL MFCD00151092
Clave InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Sinónimo vitamin b12
PubChem CID 129893524
Nombre IUPAC (10S,12R,13R,24S,35R,41R)-30,35,40-tris(2-carbamoylethyl)-24,36,41-tris(carbamoylmethyl)-1-cyano-46-hydroxy-12-(hydroxymethyl)-5,6,17,23,28,31,31,36,38,41,42-undecamethyl-15,20-dioxo-11,14,16-trioxa-2λ⁵,9,19,26λ⁵,43,44λ⁵,45λ⁵-heptaaza-15λ⁵-phospha-1-cobaltadodecacyclo[27.14.1.1¹,³⁴.1²,⁹.1¹⁰,¹³.0¹,²⁶.0³,⁸.0²³,²⁷.0²⁵,⁴².0³²,⁴⁴.0³⁹,⁴³.0³⁷,⁴⁵]heptatetraconta-2(47),3,5,7,26,28,32(44),33,37(45),38-decaene-1,2,26,44,45-pentakis(ylium)-15-olate
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanocobalamin
Nombre de nota 96%
Absorbancia 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Color Rojo
Pérdida por secado 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 10212
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 1355.38
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467767 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number405920010,405920050,405925000,405920250
Número de loteA0463384 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/05/2024 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Número de loteA0450663 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Número de loteA0440053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Número de loteA0408177 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Nombre del producto
  • Cyanocobalamin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Cianocobalamina, 96 % >