Learn More
Ácido cianúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374539
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250g
1000g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
Código de producto. 11374539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15447.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129.08 g/mol
Cyanuric acid acts as a chlorine stabilizer in swimming pools. It is used as a precursor to N-chlorinated cyanurates, which are used to disinfect water and crosslinking agents for polyurethane resins. It serves as a process regulator. Further, it is used in the diagnostic determination of melamine and related compounds in kidney tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cianúrico actúa como estabilizador del cloro en las piscinas. Se utiliza como precursor de los cianuratos clorados N, que se emplean para desinfectar el agua y agentes de entrecruzamiento para las resinas de poliuretano. Sirve como regulador de procesos. Además, se utiliza en la determinación diagnóstica de melamina y compuestos relacionados en el tejido renal.
Solubilidad
Soluble en ácido sulfúrico, dimetilformamida, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y diemtil sulfóxido. Ligeramente soluble en acetona, benceno, éter dietílico, etanol y hexano. Insoluble en metanol, benceno y cloroformo fríos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-80-5
Fórmula molecular C3H3N3O3
Peso molecular (g/mol) 129.08
Número MDL MFCD00082990
Clave InChI ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
Nombre IUPAC 1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanuric acid
Punto de fusión >360 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 126982
Índice Merck 14,2698
Información de solubilidad Soluble in sulfuric acid,dimethylformamide,sodium hydroxide,potassium hydroxide and diemthyl sulfoxide. Slightly soluble in acetone,benzene,diethyl ether,ethanol and hexane. Insoluble in cold methanol,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.08
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 2,5
Cantidad 100 g