Learn More
Ácido cianúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250g
1000g
Descripción
Cyanuric acid acts as a chlorine stabilizer in swimming pools. It is used as a precursor to N-chlorinated cyanurates, which are used to disinfect water and crosslinking agents for polyurethane resins. It serves as a process regulator. Further, it is used in the diagnostic determination of melamine and related compounds in kidney tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en ácido sulfúrico, dimetilformamida, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y diemtilsulfóxido. Ligeramente soluble en acetona, benceno, éter dietílico, etanol y hexano. Insoluble en metanol, benceno y cloroformo fríos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Soluble en ácido sulfúrico, dimetilformamida, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y diemtilsulfóxido. Ligeramente soluble en acetona, benceno, éter dietílico, etanol y hexano. Insoluble en metanol, benceno y cloroformo fríos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyanuric Acid |
Punto de fusión | >360 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Beilstein | 126982 |
Índice Merck | 14,2698 |
Información de solubilidad | Soluble in sulfuric acid,dimethylformamide,sodium hydroxide,potassium hydroxide and diemthyl sulfoxide. Slightly soluble in acetone,benzene,diethyl ether,ethanol and hexane. Insoluble in cold methanol,benzene and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.08 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Densidad | 2,5 |
Cantidad | 250g |