Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA competitivo de GMP cíclico
Código de producto. 10711195
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10711195
Marca: Invitrogen™ EMSCGMPL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ELISA competitivo
El ELISA competitivo de GMP cíclico cuantifica los GMP en lisados celulares o tisulares. El ensayo reconocerá exclusivamente el GMP cíclico natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) en fase sólida de GMP cíclico está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es inversamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La guanosina cíclica 3′,5′-(fosfato de hidrógeno) es un nucleótido de guanina que contiene un grupo de fosfato que se esterifica a la fracción de azúcar en las posiciones 3′ y 5′. El GMP cíclico es un agente regulador celular y ha sido descrito como un segundo mensajero. Sus niveles aumentan en respuesta a diversas hormonas, entre ellas la acetilcolina, la insulina y la oxitocina, y se ha descubierto que activa determinadas proteínas cinasas. National Center for Biotechnology Information (Centro estadounidense de información biotecnológica). Base de datos compuesta PubChem; CID=24316].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 0,8-5000 pmol/ml
Sensibilidad del ensayo 0,059 pmol/ml
Descripción Kit ELISA competitivo cGMP
Conjugado AP
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato p-NPP) para placa transparente de 96 pocillos
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Homogeneizados de tejidos, Lisados celulares, Sobrenadante
Especificidad Ninguna reacción cruzada significativa con GMP, GTP, cAMP, AMP, ATP, cUMP o CTP
Suficiente para Microplaca de 96 pocillos
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 7,5%
CV intraensayo 5,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos precubierta, Anticuerpo de detección, Conjugado AP, Reactivo neutralizante, Trietilamina, Anhídrido acético, Estándar, Tampón de lavado 20X, Solución de sustrato pNpp, Solución de parada, Sellador para placas, 0,1 M de HCl, 30 ml
Etiqueta o tinte AP
Medición Absorbancia a 405 nm menos absorbancia a 570 nm
Precisión Depende del tipo de muestra, el nivel y el ensayo
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Lisado celular, 100 μl; sobrenadante, 100 μl; homogeneizado de tejidos,100 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h