Learn More
Cyclin A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
164.00€ - 413.00€
Especificaciones
Antígeno | Cyclin A1 |
---|---|
Concentración | 0.5 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17723544
|
Invitrogen
PA5122144 |
20 μL |
164.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17713544
|
Invitrogen
PA5122143 |
100 μL |
413.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclins are regulatory subunits of the cyclin-dependent kinases (cdk's). They are expressed temporally to control transition at different specific phases of the cell cycle. In mammalian somatic cells, cyclin A is required for S-phase and passage through G2-phase.Especificaciones
Cyclin A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P78396, Q61456, Q6AY13 | |
12427, 295052, 8900 | |
Ser183-Tyr430 (Accession P78396), with N-terminal His and GST Tag | |
Primary | |
-20°C | |
CCNA1 |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300 | |
CCNA1; CT146; cyclin A1; cyclin-A1; testicular tissue protein Li 34 | |
CCNA1 | |
IgG | |
Antigen affinity chromatography | |
Antibody |