missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cyclin D1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cyclin D1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CCND1/809 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene, BCL1D11S287E, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1), G1/S-specific cyclin D1, G1/S-specific cyclin-D1, PRAD1 oncogene, PRAD1B-cell CLL/lymphoma 1, U21B31 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human Cyclin D1 protein (Uniprot: P24385) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?