Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de ciclobenzaprina
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de ciclobenzaprina |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol |
| Punto de fusión | 216,0°C a 218,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311,85 |
| Clave InChI | VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
| Nombre IUPAC | hydrogen dimethyl(3-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-ylidene}propyl)amine chloride |
| Peso molecular (g/mol) | 311.85 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cyclobenzaprine hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contém: Cyclobenzaprine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction