Learn More
Ciclobutanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.68€ - 722.60€
CAS | 1191-95-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H6O |
Peso molecular (g/mol) | 70.09 |
Número MDL | MFCD00001332 |
Clave InChI | SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 |
PubChem CID | 14496 |
Nombre IUPAC | ciclobutanona |
SMILES | O=C1CCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10560191
|
Thermo Scientific Acros
110930010 |
1 g | Frasco de vidrio |
55.68€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10030890
|
Thermo Scientific Acros
110930050 |
5 g | Frasco de vidrio |
181.91€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11964831
|
Thermo Scientific Acros
110930250 |
25 g | Frasco de vidrio |
722.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1191-95-3 | |
70.09 | |
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N | |
14496 | |
O=C1CCC1 |
C4H6O | |
MFCD00001332 | |
unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 | |
ciclobutanona |
Especificaciones
Cyclobutanone | |
-50.9°C | |
0.9300g/mL | |
10°C | |
98% min. (GC) | |
C4H6(=O) | |
MFCD00001332 | |
0.93 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=C1CCC1 | |
70.09 | |
70.09 | |
Líquido |
1191-95-3 | |
De incoloro a amarillo | |
99.0°C | |
Auténtico | |
C4H6O | |
1.4205 to 1.4225 | |
07,5 | |
unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 | |
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N | |
ciclobutanona | |
14496 | |
98+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapores muy inflamables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 214-745-6
- Cyclobutanone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.