Learn More
Ciclobutilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.10€ - 795.00€
CAS | 2516-34-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9N |
Peso molecular (g/mol) | 71.123 |
Número MDL | MFCD00001328 |
Clave InChI | KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride |
PubChem CID | 75645 |
Nombre IUPAC | Ciclobutanamina |
SMILES | C1CC(C1)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11405463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13423.03 |
1 g |
59.10€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11415463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13423.06 |
5 g |
227.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11425463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13423.14 |
25 g |
795.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Substrate employed in a microwave-assisted synthesis of 7-azaindoles from dihalopyridines. Also it is a reactant in the preparation of imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as selective and orally available Mps1 (TTK) kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sustrato empleado en una síntesis asistida por microondas de 7-azaindoles a partir de dihalopiridinas. También es un reactante en la preparación de derivados de imidazo[1,2-b]piridazina como inhibidor selectivo de la quinasa Mps1 (TTK) disponible por vía oral.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico, almacenar alejado del agua/la humedad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
2516-34-9 | |
71.123 | |
KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N | |
75645 | |
C1CC(C1)N |
C4H9N | |
MFCD00001328 | |
cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride | |
Ciclobutanamina |
Especificaciones
Cyclobutylamine | |
0.836 | |
−4°C (24°F) | |
1.4376 | |
UN2733 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Slightly soluble in water. | |
C1CC(C1)N | |
71.123 | |
71.12 |
2516-34-9 | |
82°C to 83°C | |
C4H9N | |
MFCD00001328 | |
2069297 | |
cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride | |
KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N | |
Ciclobutanamina | |
75645 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H314-H318
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 219-736-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only