Learn More
β-Ciclodextrina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15269916
500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7585-39-9
Fórmula molecular C42H70O35
Peso molecular (g/mol) 1134.99
Número MDL MFCD00078139
Clave InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamyloseMostrar másMostrar menos
PubChem CID 131707246
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctaciclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontano-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecolMostrar másMostrar menos
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Cyclodextrin
Punto de fusión 310.0°C
Pérdida por secado 14% max. (105°C, 8 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Cantidad 500 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Índice Merck 15,271
Condición de rotación específica + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water)
Rotación específica + 150.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1134.98
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2024 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Número de loteA0461829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2024 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Número de loteA0457958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Número de loteA0454257 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Número de loteA0449683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2023 Catalog Number406005000,406000250,406001000
Nombre del producto
  • beta-Cyclodextrin
RUO – Research Use Only
Título del producto
β-Ciclodextrina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >