Learn More
β-Ciclodextrina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | β-Cyclodextrin |
Punto de fusión | 310.0°C |
Pérdida por secado | 14% max. (105°C, 8 hrs) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
Cantidad | 25 g |
Fieser | 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107 |
Índice Merck | 15,271 |
Condición de rotación específica | + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water) |
Rotación específica | + 150.00 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465689 | Certificado de análisis | 09/09/2024 | 406005000,406000250,406001000 |
A0461829 | Certificado de análisis | 15/04/2024 | 406005000,406000250,406001000 |
A0457958 | Certificado de análisis | 20/11/2023 | 406005000,406000250,406001000 |
A0454257 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 406005000,406000250,406001000 |
A0449683 | Certificado de análisis | 25/01/2023 | 406005000,406000250,406001000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- beta-Cyclodextrin
RUO – Research Use Only
Título del producto
β-Ciclodextrina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido