Learn More
Cicloheptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.96€ - 339.69€
CAS 291-64-5
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00004147
Clave InChI DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
Nombre IUPAC cicloheptano
SMILES C1CCCCCC1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10457100
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
111010050
5 mL Frasco de vidrio
32.96€
5 ml
10259683
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
111010250
25 mL Frasco de vidrio
101.51€
25 ml
10030830
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
111011000
100 mL Frasco de vidrio
339.69€
100 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
291-64-5
98.19
DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
9265
C1CCCCCC1
C7H14
MFCD00004147
heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
cicloheptano
Especificaciones
Cycloheptane
-12°C
0.8100g/mL
6°C
98.5% min. (GC)
C7H14
MFCD00004147
0.81
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
C1CCCCCC1
98.19
98.19
Líquido
291-64-5
Incolora
118.4°C
Auténtico
C7H14
1.4440 to 1.446
05,29
heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
cicloheptano
9265
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapores muy inflamables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 206-030-2
Nombre del producto
  • Cycloheptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.