Learn More
Cicloheptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399789
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11399789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22902.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
Cycloheptane is used as a nonpolar solvent for the chemical industry and as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs. It can be used to get fluorocycloheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cicloheptano se utiliza como disolvente no polar para la industria química y como intermediario en la fabricación de sustancias químicas y fármacos. Se puede utilizar para obtener fluorocicloheptano.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg a 20 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 291-64-5
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00004147
Clave InChI DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
Nombre IUPAC cicloheptano
SMILES C1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptane
Densidad 0.811
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 5 g
Número UN UN1206
Información de solubilidad Soluble in water 30 mg @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%