Learn More
Ciclohexano, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
47.94€ - 629.13€
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
Número MDL | MFCD00003814 |
Clave InChI | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMostrar más |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
Nombre IUPAC | ciclohexano |
SMILES | C1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10205950
|
Thermo Scientific Acros
176815000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
47.94€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10429650
|
Thermo Scientific Acros
176810010 |
1 L | Frasco de vidrio |
71.46€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10439650
|
Thermo Scientific Acros
176810025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
139.70€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10536993
|
Thermo Scientific Acros
176810050 |
5 L | Bidón de metal |
248.24€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10777773
|
Thermo Scientific Acros
176810250 |
25 L | Bidón de metal |
629.13€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisisIdentificadores de productos químicos
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
ciclohexano |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMostrar más | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Especificaciones
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
81.0°C | |
Líquido | |
99.5% min. (GC) | |
0.77 | |
C6H12 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexano | |
8078 | |
84.15 | |
Analítica |
6.5°C | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.005% max. | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
05, 20 | |
15, 2716 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
99.5% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Provoca irritación cutánea.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
No
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-806-2
- Cyclohexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.