Learn More
Ciclohexano, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10244040
Ciclohexano, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244040
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10244040
Marca: Thermo Scientific Acros 111110025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 81.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.77
Fórmula lineal C6H12
Presión de vapor Vapor Pressure: 104mbar at 20°C
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 20
Agua 0.05% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 2716
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2495548 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,111110025,11111044
Número de lote2412835 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,11111044,111110025
Número de lote2523811 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number111110250,111110050,111110100,111110010,111110025
Número de lote2523811 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,111110025,11111044
Número de lote2522628 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,111110025,11111044
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ciclohexano, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >