Learn More
Ciclohexano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-8015121 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 l
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10548800 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10253470 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10724371 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10010080 5 l Recipiente de metal 5 LT
10151850 25 L Recipiente de metal 25 LT
5 options
Código de producto. 10548800
Marca: Fisher Chemical C/8921/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. View return policy
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2.5L, 81 °C, CHEBI:29005, sin color, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de fusión 6.5°C
CAS 110-82-7
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H12
Número MDL MFCD00003814
Presión de vapor 104mbar at 20°C
Viscosidad 0.94 mPaS at 20°C
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15g/mol