Learn More
Ciclohexano, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclohexane |
Punto de fusión | De 4 °C a 7 °C (documentación) |
Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% |
Absorbancia | max. 0.10 at 235 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.50 at 220 nm, max. 1.00 at 210 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.01 at 255 nm, max. 0.03 at 250 nm, max. 0.08 at 240 nm |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Densidad | 0.779 g/mL at 25 °C(lit.); 0.780 g/mL at 25 °C |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | −18°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cyclohexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Ciclohexano, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido