Learn More
Ciclohexano d{12}, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 ud.
Descripción
It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclohexane-d{12} |
Forma física | Líquido en ampollas pregraduadas, 1 g/ampolla |
Nombre de nota | Isotopic |
Densidad | 0.89 g/mL |
Temperatura de inflamación | -18 °C |
Índice de refracción | 1,421 |
Cantidad | 2 ud. |
Punto de fusión | de 6,5 °C |
Punto de ebullición | de 81 °C |
Número UN | UN1145 |