Learn More
Ciclohexano, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10625682 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. 10625682
Marca: Fisher Chemical C/8920/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
CAS 110-82-7
Presión de vapor 104mbar at 20°C
Viscosidad 0.94 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2.9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H12
Número MDL 3814
Color Incolora
Punto de fusión 6.5°C
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2,5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.