Learn More
Ciclohexano, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348187
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Código de producto. 11348187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022919.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Cyclohexane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Color Incolora
Densidad 0.779
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación −18°C (−1°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.426
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Índice Merck 14,2723
Información de solubilidad Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC