Learn More
Ciclohexano al 99,5+ %, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical™
Catalog Number 10020060
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
ciclohexano
C1CCCCC1
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
ciclohexano
C1CCCCC1
Punto de fusión 6,5 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 104mbar at 20°C
Viscosidad 0.94 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.