Learn More
Ácido ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10214910
Ácido ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214910
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10214910
Marca: Thermo Scientific Acros 146565000
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-89-5
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00001461
Clave InChI NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
Nombre IUPAC ácido ciclohexanocarboxílico
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 232.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CO2H
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 7
Índice Merck 15, 2717
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 0.201g/100mL (15 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467488 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberC22322.30
Número de loteA0406137 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number
Número de loteA0418042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number
Número de loteA0440161 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2022 Catalog NumberC22322.30
Número de loteA0418823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/05/2020 Catalog NumberC22322.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >