Learn More
Ciclohexanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428207
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11428207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17576.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
Cyclohexanol is used in making soaps, dry cleaning agents and plasticizers. It acts as a solvent for rubber, resins, nitrocellulose, metallic soaps, oils, esters and ethers. It is used in the preparation of adipic acid, hexamethylene diamine, cyclohexanone and caprolactam. It acts as a soap stabilizing agent, disinfection medicated soap and detergent emulsion. It is also useful for paint blending agent, leather degreasing agent and polishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclohexanol se utiliza en la fabricación de jabones, productos de limpieza en seco y plastificadores. Actúa como disolvente para caucho, resinas, nitrocelulosa, jabones metálicos, aceites, ésteres y éteres. Se utiliza en la preparación de ácido adípico, diamina de hexametileno, ciclohexanona y caprolactam. Actúa como agente estabilizador de jabón, jabón medicinal de desinfección y emulsión detergente. También es útil para el agentes de mezcla de pintura, desengrasante de cuero y abrillantadores.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, acetona, cloroformo, acetato de etilo, aceite de linaza y benceno. Ligeramente miscible con agua fría.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, peróxido de hidrógeno y ácido nítrico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-93-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00003855
Clave InChI HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
Nombre IUPAC ciclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanol
Punto de fusión 23°C to 24°C
Densidad 0.951
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.465
Cantidad 100 mL
Beilstein 906744
Índice Merck 14,2725
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether acetone,chloroform,ethyl acetate,linseed oil and benzene. Slightly miscible with cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cyclohexanol