Learn More
Ciclohexanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cyclohexanol is used in making soaps, dry cleaning agents and plasticizers. It acts as a solvent for rubber, resins, nitrocellulose, metallic soaps, oils, esters and ethers. It is used in the preparation of adipic acid, hexamethylene diamine, cyclohexanone and caprolactam. It acts as a soap stabilizing agent, disinfection medicated soap and detergent emulsion. It is also useful for paint blending agent, leather degreasing agent and polishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ciclohexanol se utiliza en la fabricación de jabones, productos de limpieza en seco y plastificadores. Actúa como disolvente para caucho, resinas, nitrocelulosa, jabones metálicos, aceites, ésteres y éteres. Se utiliza en la preparación de ácido adípico, diamina de hexametileno, ciclohexanona y caprolactam. Actúa como agente estabilizador de jabón, jabón medicinal de desinfección y emulsión detergente. También es útil para el agentes de mezcla de pintura, desengrasante de cuero y abrillantadores.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, acetona, cloroformo, acetato de etilo, aceite de linaza y benceno. Ligeramente miscible con agua fría.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, peróxido de hidrógeno y ácido nítrico.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclohexanol |
Punto de fusión | 23°C to 24°C |
Densidad | 0.951 |
Punto de ebullición | 160°C to 161°C |
Temperatura de inflamación | 67°C (152°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Índice de refracción | 1.465 |
Cantidad | 2500 mL |
Beilstein | 906744 |
Índice Merck | 14,2725 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250758 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
10245429 | Certificado de análisis | 25/01/2023 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
5010P21M | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
J4867A | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
10115637 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17576.AP,A17576.AE,A17576.0F |
Seguridad y manipulación
- Cyclohexanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Cyclohexanol